Få mere at vide
p-Tolualdehyde-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzaldehyde-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-07-5 |
| Molekylær formel | C8 D4 H4 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | p-Tolualdehyde-2,3,5,6-d4, p-Tolualdehyde-D4, 4-Methylbenzaldehyde-d4, 4-Methylbenzaldehyde-2,3,5,6-d4, 4-Tolualdehyde-d4, 4-Methylbenzaldehyde-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C=O)c([2 H])c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-methylbenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.173 |
| Formel vægt | 124.083 g/mol |
| Vis mere |