Få mere at vide
p-Thiocresol, 98%
Artikelnummer. 11401537
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11401537 100 g 100g
11491527 25 g 25g
11411537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24970.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124,201 g/mol
p-Thiocresol anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser p-Thiocresol anvendes som
et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-45-6
Molekylær formel C7H8S
Molekylvægt (g/mol) 124.201
MDL nummer MFCD00004851
InChI nøgle WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
IUPAC navn 4-methylbenzenthiol
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Thiocresol
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Stank
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 605761
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9325
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 124.21
Procent renhed 98%