Få mere at vide
p-Terphenyl, TRC
Artikelnummer. 30411958
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30411958 25 g
1 options
Artikelnummer. 30411958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT11668025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Terphenyl
CAS 92-94-4
Molekylær formel C18 H14
Mængde 25 g
Synonym 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl
InChI formel InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
SMIL c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1,4-diphenylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Formel vægt 230.1096