Få mere at vide
p-terphenyl D14 i DCM 2000 μg/mL, Fisher chemical™
Artikelnummer. p-7083863 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Ampul
Flaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Artikelnummer. 12997103
Brand: Fisher Chemical P887010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 1718-51-0
Molekylær formel C18H14
Molekylvægt (g/mol) 244.395
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
PubChem CID 123128
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne p-Terphenyl D14
Koncentration 2000 μg/mL
Type Pesticide and Metabolite Standards
Element p-Terphenyl D14
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Mængde 1 mL