Få mere at vide
p-terphenyl D14 i DCM 2000 μg/mL, Fisher chemical™
Artikelnummer. 12997103 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Emballage:
Ampul
Flaske
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12997103 1 mL Flaske 1ml
12987103 5 mL Ampul 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12997103 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P887010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 1718-51-0
Molekylær formel C18H14
Molekylvægt (g/mol) 244.395
InChI nøgle XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
PubChem CID 123128
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]benzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne p-Terphenyl D14
Koncentration 2000 μg/mL
Type Pesticide and Metabolite Standards
Element p-Terphenyl D14
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Mængde 1 mL