missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30414298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414298 500 mg
30417088 100 mg
30419573 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT116700500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13653-84-4
Molekylær formel C20 H14 O4
Molekylvægt (g/mol) 318.32
Synonym [1,1':4',1' '-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
IUPAC navn 4-[4-(4-carboxyphenyl)phenyl]benzoic acid
SMIL OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [p-Terphenyl]-4,4' '-dicarboxylic Acid
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O4/c21-19(22)17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(12-8-16)20(23)24/h1-12H,(H,21,22)(H,23,24)
Formel vægt 318.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.