missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate, TRC

Artikelnummer. 30005981
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005981 10 g
30005549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005981 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB69996010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 981-40-8
Molekylær formel C22H23O4P
Molekylvægt (g/mol) 382.39
Synonym p-tert-Butylphenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid, , p-tert-Butylphenol Diphenyl Phosphate, Diphenyl 4-tert-Butylphenyl Phosphate, Diphenyl p-tert-Butylphenyl Phosphate, GZhFK, NSC 2885, p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate, p-tert-Butylphenyl Diphenyl Phosphate;
IUPAC navn (4-tert-butylphenyl) diphenyl phosphate
SMIL CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C22H23O4P/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)26-27(23,24-19-10-6-4-7-11-19)25-20-12-8-5-9-13-20/h4-17H,1-3H3
Formel vægt 382.1334
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.