Få mere at vide
p-Synephrine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481037
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16481037 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16481037 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113236
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Synephrine
CAS 614-35-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H13NO2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation H2O : 2 mg/mL (11.96 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C([C@@H](O)CNC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid