Få mere at vide
p-Sulfamylacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilamide-N-acetyl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Formel vægt | 214.0412 |