Beskrivelse
Til alle applikationer i analytiske, industrielle og medicinske laboratorier, inklusive intensive rengøringsapplikationer.
- Betydeligt kraftigere end konventionelle ultralydsenheder
- Praktisk og nem at betjene med tydeligt display, der viser indstillede og aktuelle parametre
- Multi-frekvens
- 37 kHz til standardapplikationer
- 80 kHz for længere rengøringstid, ideel til behandling af meget små og følsomme genstande
- Enhederne har normal-, puls-, sweep-, afgasnings- og strømstyringsfunktioner
- Sidemonteret afløbsventil og bageste afløbskanal for at fjerne brugt opløsning
- Kraftig pulstilstand fjerner genstridige kontaminanter
- Kurv i rustfrit stål, plastdæksel fås separat
Ordreinfo
Kurv i rustfrit stål, plastdæksel fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | V2A rustfrit stål |
| Spænding | 230 VAC |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Dimensioner (D x B x H) | 340 x 390 x 321 mm |
| Elektriske krav | 230 VAC, 1400 w |
| Til brug med (applikation) | Professionelle anvendelser i analytiske og medicinske laboratorier og i industrielle produktionsprocesser |
| Model- | P 180 H |
| Temperaturområde (metrisk). | 5 °C til 40 °C |
| Vægt (metrisk) | 8.5 kg |