Få mere at vide
Fisherbrand™ P-seriens ultralydsrens
Artikelnummer. 11738029 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2.75 L
5.75 L
6.9 L
12.75 L
18 L
28 L
Model-:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Dimensioner (D x B x H):
179 x 300 x 221 mm
179 x 568 x 221 mm
186 x 365 x 271 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Dimensioner (D x B x H) unitSize
11738029 6.9 L P 70 H 179 x 568 x 221 mm Hver
11768029 28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm Hver
11718029 2.75 L P 30 H 179 x 300 x 221 mm Hver
11728029 5.75 L P 60 H 186 x 365 x 271 mm -
11748029 12.75 L P 120 H 278 x 365 x 321 mm Hver
11758029 18 L P 180 H 340 x 390 x 321 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11738029
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ P-seriens ultralydsvandbade har praktisk digital visning af indstillede og driftsparametre, en kavitationsbestandig rustfri ståltank, ergonomiske håndtag til nem placering og et holdbart låg, der hjælper med at reducere lyd og opløsningsfordampning.
Til alle applikationer i analytiske, industrielle og medicinske laboratorier, inklusive intensive rengøringsapplikationer.
  • Betydeligt kraftigere end konventionelle ultralydsenheder
  • Praktisk og nem at betjene med tydeligt display, der viser indstillede og aktuelle parametre
  • Multi-frekvens
  • 37 kHz til standardapplikationer
  • 80 kHz for længere rengøringstid, ideel til behandling af meget små og følsomme genstande
  • Enhederne har normal-, puls-, sweep-, afgasnings- og strømstyringsfunktioner
  • Sidemonteret afløbsventil og bageste afløbskanal for at fjerne brugt opløsning
  • Kraftig pulstilstand fjerner genstridige kontaminanter
  • Kurv i rustfrit stål, plastdæksel fås separat
Ordreinfo
Kurv i rustfrit stål, plastdæksel fås separat
Tekniske data
Materiale V2A rustfrit stål
Spænding 230 VAC
Kapacitet (metrisk) 6.9 L
Dimensioner (D x B x H) 179 x 568 x 221 mm
Elektriske krav 230 VAC, 970 w
Til brug med (applikation) Professionelle anvendelser i analytiske og medicinske laboratorier og i industrielle produktionsprocesser
Model- P 70 H
Temperaturområde (metrisk). 5 °C til 40 °C
Vægt (metrisk) 5.6 kg