Få mere at vide
p-SCN-Bn-NOTA Trihydrochloride, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-SCN-Bn-NOTA Trihydrochloride, Technical Grade |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N4O6S.3ClH/c25-18(26)11-22-5-6-23(12-19(27)28)10-17(24(8-7-22)13-20(29)30)9-15-1-3-16(4-2-15)21-14-31;;;/h1-4,17H,5-13H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);3*1H |
| Formel vægt | 558.0873 |