missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-SCN-Bn-DTPA Trihydrochloride Salt (>90%), TRC

Artikelnummer. 30008273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008273 100 mg
17967634 50 mg
17917454 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008273 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS200105100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2614335-77-0
Molekylær formel C22H28N4O10S • 3(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 649.92
Synonym N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-[(2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(4-isothiocyanatophenyl)propyl]glycine Trihydrochloride, (S)-1-(4-Isothiocyanatobenzyl)diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-pentaacetic Acid Trihydrochloride;
IUPAC navn (S)-2,2'-((2-((2-(bis(carboxymethyl)amino)-3-(4-isothiocyanatophenyl)propyl)(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid hydrochloride
SMIL OC(CN([C@@H](CC1=CC=C(C=C1)N=C=S)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-SCN-Bn-DTPA Trihydrochloride Salt
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28N4O10S.ClH/c27-18(28)9-24(5-6-25(10-19(29)30)11-20(31)32)8-17(26(12-21(33)34)13-22(35)36)7-15-1-3-16(4-2-15)23-14-37;/h1-4,17H,5-13H2,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36);1H/t17-;/m0./s1
Formel vægt 648.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.