missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Salicylic Acid 4-Glucuronide Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30423283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423283 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30423283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS08814050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Salicylic Acid 4-Glucuronide Potassium Salt
CAS 1376574-47-8
Molekylær formel C13H12K2O9
Mængde 50 mg
Synonym 4-Carboxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Potassium Salt, p-Carboxyphenyl glucosiduronic Acid Potassium Salt
InChI formel InChI=1S/C13H14O9.2K/c14-7-8(15)10(12(19)20)22-13(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)11(17)18;;/h1-4,7-10,13-16H,(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,10?,13+;;/m0../s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(O[K])=O)C=C2)O[C@@H]1C(O[K])=O
IUPAC navn potassium (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(4-carboxylatophenoxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 390.43
Formel vægt 389.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.