Få mere at vide
p-Phthalamidine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Phthalamidine Dihydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4.2ClH/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12;;/h1-4H,(H3,9,10)(H3,11,12);2*1H |
| Formel vægt | 234.0439 |