Få mere at vide
p-Phenylenediamin, fri base, 99,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467002 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11467002 250 g
11457002 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467002 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215183083
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 106-50-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
InChI nøgle CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC navn benzen-1,4-diamin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Phenylenediamine, free base
Analyseprocentområde 0.999
Mængde 250 g
Formel vægt 108.1
Fysisk form Krystallinsk