Få mere at vide
P-Phenylendiamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30133206
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30133206 2.5 g 2.5g
30012128 500 mg -
30006488 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3996182.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-18-0
Molekylær formel C6H8N2 . 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 181.06
Synonym 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
IUPAC navn benzen-1,4-diamin; dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Formel vægt 180.0221