Få mere at vide
p-Phenylenediamine dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483364
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483364 50 g 50g
11493364 250 g 250g
11473364 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11483364 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10638.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-18-0
Molekylær formel C6H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 181.06
MDL nummer MFCD00013002
InChI nøgle IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
PubChem CID 12205
IUPAC navn benzene-1,4-diamine;dihydrochloride
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Phenylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt ∼265°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3911749
Merck Index 14,7285
Formel vægt 181.07
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzen-1,4-diamindihydrochlorid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.