Få mere at vide
p-Phenylenediamin, 97%
Artikelnummer. 11447627
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447627 5000 g 5000g
11437627 250 g 250g
11427627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15680.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
p-phenylendiamin bruges som forløber for aramidplast, Kevlar fibre og til urethanpolymerer. Det fungerer som et udviklingsmiddel i fotografering, antioxidanter i gummiprodukter og som en vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som et henna-surrogat til midlertidige tatoveringer og som en histologisk plet for lipider som myelin. Det er et anti-fade-reagens, der bruges i fluorescensmikroskopi til at forsinke fotoblegning af fluorescein og andre fluorescerende farvestoffer. Ydermere er det også en ingrediens i hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Phenylendiamin bruges som en forløber for aramidplast, Kevlar fibre og til urethanpolymerer. Det fungerer som et udviklingsmiddel i fotografering, antioxidanter i gummiprodukter og som en vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som et henna-surrogat til midlertidige tatoveringer og som en histologisk plet for lipider som myelin. Det er et anti-fade-reagens, der bruges i fluorescensmikroskopi til at forsinke fotoblegning af fluorescein og andre fluorescerende farvestoffer. Ydermere er det også en ingrediens i hårfarver.
Opløselighed Opløselig i alkohol
, chloroform, ether og varm benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-50-3
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00007901
InChI nøgle CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC navn benzen-1,4-diamin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N
Spécification
Kemisk navn eller materiale p-Phenylenediamine
Smeltepunkt 138 °C til 142 °C
Kogepunkt 267 °C til 271 °C
Flammepunkt 156 °C (312 °F)
Analyseprocentområde 97%
Lugt Svag
Mængde 5000 g
FN nummer UN1673
Beilstein 742029
Merck Index 14,7285
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, kloroform, ether og varm benzen.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.