Få mere at vide
p-Phenylenediamin, 97%
Beskrivelse
p-phenylendiamin bruges som forløber for aramidplast, Kevlar fibre og til urethanpolymerer. Det fungerer som et udviklingsmiddel i fotografering, antioxidanter i gummiprodukter og som en vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som et henna-surrogat til midlertidige tatoveringer og som en histologisk plet for lipider som myelin. Det er et anti-fade-reagens, der bruges i fluorescensmikroskopi til at forsinke fotoblegning af fluorescein og andre fluorescerende farvestoffer. Ydermere er det også en ingrediens i hårfarver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Phenylendiamin bruges som en forløber for aramidplast, Kevlar fibre og til urethanpolymerer. Det fungerer som et udviklingsmiddel i fotografering, antioxidanter i gummiprodukter og som en vulkaniseringsaccelerator. Det bruges som et henna-surrogat til midlertidige tatoveringer og som en histologisk plet for lipider som myelin. Det er et anti-fade-reagens, der bruges i fluorescensmikroskopi til at forsinke fotoblegning af fluorescein og andre fluorescerende farvestoffer. Ydermere er det også en ingrediens i hårfarver.
Opløselighed Opløselig i alkohol
, chloroform, ether og varm benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Phenylenediamine |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Kogepunkt | 267 °C til 271 °C |
| Flammepunkt | 156 °C (312 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1673 |
| Beilstein | 742029 |
| Merck Index | 14,7285 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, kloroform, ether og varm benzen. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- p-Phenylenediamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenediamine