Få mere at vide
p-Phenylen-diisothiocyanat, 99%
Artikelnummer. 10177560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10177560 5 g Glasflaske 5g
10701072 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10177560 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 417510050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.92 DKK
    826.65 DKK / 5g
    Spare 91.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4044-65-9
Molekylær formel C8H4N2S2
Molekylvægt (g/mol) 192.27
MDL nummer MFCD00004811
InChI nøgle OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
PubChem CID 19958
IUPAC navn 1,4-diisothiocyanatobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Phenylene diisothiocyanate
Navn note 99%
Smeltepunkt 129,0 °C til 133,0 °C
Farve Beige-grå til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel SCNC6H4NCS
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1309
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, let opløselige i acetone
Formel vægt 192.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.