Få mere at vide
p-Phenetidine-d5 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Phenetidine-d5 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H/i1D3,2D2; |
| Formel vægt | 178.0921 |