Få mere at vide
P,P'-[1-Hydroxy-2-(4-pyridinyl)ethylidene]bis-phosphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethylidene)bis(phosphonic Acid) ([1-Hydroxy-2-(pyridin-4-yl)ethane-1,1-diyl]bis(phosphonic Acid)) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4,9H,5H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| Formel vægt | 283.0011 |