Få mere at vide
P,P'-[(1,2-Phenylene)bis(methylene)]bisphosphonic Acid P,P,P',P'-tetraethyl ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | P,P'-[(1,2-Phenylene)bis(methylene)]bisphosphonic Acid P,P,P',P'-tetraethyl ester |
| CAS | 42092-05-7 |
| Molekylær formel | C16H28O6P2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (o-Phenylenedimethylene)diphosphonic Acid Tetraethyl Ester, [1,2-Phenylenebis(methylene)]bisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl o-Xylylenediphosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O6P2/c1-5-19-23(17,20-6-2)13-15-11-9-10-12-16(15)14-24(18,21-7-3)22-8-4/h9-12H,5-8,13-14H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOP(=O)(Cc1ccccc1CP(=O)(OCC)OCC)OCC |
| IUPAC navn | 1,2-bis(diethoxyphosphorylmethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.34 |
| Formel vægt | 378.1361 |