Få mere at vide
p-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
| Farve | Hvid til gul |
| Analyseprocentområde | >99% |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat |
| Formel vægt | 371 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |