Få mere at vide
p-Nitrophenylphosphat dinatriumsalthexahydrat,> 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11304079 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304079 1 g 1g
11314079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304079 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210087801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4264-83-9
Molekylær formel C6H4NNa2O6P
Molekylvægt (g/mol) 263.05
MDL nummer MFCD00007319
InChI nøgle VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMIL [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
Farve Hvid til gul
Analyseprocentområde >99%
Mængde 1 g
IUPAC navn dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
Formel vægt 371
Fysisk form Krystallinsk pulver