Få mere at vide
Melford P-Nitrophenylphosphat, bis-CHA-salt
Artikelnummer. 30018634
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018634 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018634 Leverandør Melford Leverandørnr. N830001.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Gratis PNP:< 250 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g