Få mere at vide
Melford p-Nitrophenyl-N-acetyl-BD-galactosaminid
Artikelnummer. 30018602
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018602 250 mg
30018601 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018602 Leverandør Melford Leverandørnr. N660400.25
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kromogent substrat til påvisning af N-Acetyl-BD-glucosaminidase.
Kromogent substrat til påvisning af N-Acetyl-BD-glucosaminidase.