missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Nitrophenyl Iodoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl Iodoacetate |
| CAS | 31252-85-4 |
| Molekylær formel | C8 H6 I N O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6INO4/c9-5-8(11)14-7-3-1-6(2-4-7)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CI)cc1 |
| IUPAC navn | (4-nitrophenyl) 2-iodoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.04 |
| Formel vægt | 306.9342 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?