Få mere at vide
p-Nitrophenyl Beta-D-Mannopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30472725
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30472725 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30472725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50400050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-beta-D-mannopyranoside
CAS 35599-02-1
Molekylær formel C12 H15 N O8
Mængde 50 mg
Synonym β-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, 4'-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside, p-Nitrophenyl β-mannoside
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 301.25
Formel vægt 301.0798