Få mere at vide
p-nitrophenyl beta-d-laminaribiosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl beta-D-Laminaribioside |
| CAS | 26255-70-9 |
| Molekylær formel | C18 H25 N O13 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-, Glucopyranoside','p-nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-','β-D- (8CI), 4-Nitrophenyl 3-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl-β-laminaribioside, p-Nitrophenyl β-D-laminaribioside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18?/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)OC(Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5R)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.39 |
| Formel vægt | 463.1326 |