Få mere at vide
p-Nitrophenyl Beta-D-Lactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl beta-D-Lactopyranoside |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 463.1326 |