Få mere at vide
p-Nitrophenyl Beta-D-Cellotrioside, TRC
Artikelnummer. 30482366
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482366 5 mg
30477368 25 mg
30483352 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482366 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5033005MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106927-48-4
Molekylær formel C24 H35 N O18
Molekylvægt (g/mol) 625.53
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl beta-D-Cellotrioside
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H35NO18/c26-5-10-13(29)14(30)17(33)23(39-10)42-21-12(7-28)41-24(19(35)16(21)32)43-20-11(6-27)40-22(18(34)15(20)31)38-9-3-1-8(2-4-9)25(36)37/h1-4,10-24,26-35H,5-7H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24+/m1/s1
Formel vægt 625.1854
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.