Få mere at vide
p-Nitrophenyl Beta-D-Cellotetraoside, TRC
Artikelnummer. 30480715
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30480715 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30480715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50320010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129411-62-7
Molekylær formel C30 H45 N O23
Molekylvægt (g/mol) 787.67
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](Oc5ccc(cc5)[N+](=O)[O-])O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl beta-D-Cellotetraoside
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H45NO23/c32-5-11-15(36)16(37)20(41)28(48-11)52-25-13(7-34)50-30(22(43)18(25)39)54-26-14(8-35)51-29(23(44)19(26)40)53-24-12(6-33)49-27(21(42)17(24)38)47-10-3-1-9(2-4-10)31(45)46/h1-4,11-30,32-44H,5-8H2/t11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+/m1/s1
Formel vægt 787.2382