Få mere at vide
p-Nitrophenyl Beta-D-Cellopentaoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl beta-D-Cellopentaoside |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H55NO28/c38-5-12-17(43)18(44)23(49)33(57-12)62-29-14(7-40)59-35(25(51)20(29)46)64-31-16(9-42)61-36(27(53)22(31)48)65-30-15(8-41)60-34(26(52)21(30)47)63-28-13(6-39)58-32(24(50)19(28)45)56-11-3-1-10(2-4-11)37(54)55/h1-4,12-36,38-53H,5-9H2/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31?,32-,33+,34+,35+,36+/m1/s1 |
| Formel vægt | 949.2911 |