missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-nitrophenyl alfa-L-fucopyranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl-alpha-L-fucopyranoside |
| CAS | 10231-84-2 |
| Molekylær formel | C12 H15 N O7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3/t6-,9+,10+,11-,12-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4R,5S,6S)-2-methyl-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.25 |
| Formel vægt | 285.0849 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?