Få mere at vide
p-nitrophenyl alfa-D-Mannopyranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1 |
| Formel vægt | 301.0798 |