Få mere at vide
p-nitrophenyl alfa-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30467028
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30467028 1 g
1 options
Artikelnummer. 30467028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5036501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl a-D-Glucopyranoside
CAS 3767-28-0
Molekylær formel C12 H15 N O8
Mængde 1 g
Synonym α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl, Glucopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside','p-nitrophenyl (7CI), α-D-Glucoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-glucoside, 4'-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenol α-D-glucoside, p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-glucoside
InChI formel InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 301.25
Formel vægt 301.0798