missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl Acetate-13C,d3, TRC

Artikelnummer. 30180227
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180227 50 mg
30180199 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30180227 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49804250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1794766-80-5
Molekylær formel C713CH4D3NO4
Molekylvægt (g/mol) 185.16
Synonym p-Nitro-phenol Acetate-13C,d3, 4-Nitrophenyl Acetate-13C,d3, NSC 2633-13C,d3, p-Acetoxynitrobenzene-13C,d3, p-Nitrobenzene Acetate-13C,d3, p-Nitrophenol Acetate-13C,d3;
SMIL [2H]C([2H])([2H])[13C](=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl Acetate-13C,d3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3/i1D3,6+1
Formel vægt 185.0597
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.