Få mere at vide
Melford P-Nitrophenyl-aD-glucopyranosid
Artikelnummer. 30018632
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018632 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018632 Leverandør Melford Leverandørnr. N820801.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Spektrofotometersubstrat for Glucansucrases.
Spektrofotometersubstrat for Glucansucrases.
Gratis PNP:
<250 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g