Få mere at vide
Melford P-Nitrophenyl-aD-galactopyranosid
Artikelnummer. 30018631
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30018631 1 g
1 options
Artikelnummer. 30018631 Leverandør Melford Leverandørnr. N820601.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Gratis PNP:< 500 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g