missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30476069
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476069 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50500550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 467446-91-9
Molekylær formel C14H17N2NaO11S
Molekylvægt (g/mol) 444.35
Synonym 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 6-(Hydrogen sulfate), Monosodium Salt
IUPAC navn sodium ((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl sulfate
SMIL CC(N[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)COS(=O)(O[Na])=O)O)O)[C@@H]1OC2=CC=C(C=C2)N(=O)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Sodium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O11S.Na/c1-7(17)15-11-13(19)12(18)10(6-25-28(22,23)24)27-14(11)26-9-4-2-8(3-5-9)16(20)21;/h2-5,10-14,18-19H,6H2,1H3,(H,15,17)(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
Formel vægt 444.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.