missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl 2-O-(Beta-L-Fucopyranosyl)-Beta-D-galactopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30465147
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465147 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5035581MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl 2-O-(beta-L-Fucopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside
CAS 77640-21-2
Molekylær formel C18H25NO12
Mængde 1 mg
Synonym 4-Nitrophenyl 2-O-(6-Deoxy-beta-L-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside, Fuc1-beta-2Gal-beta-PNP
InChI formel InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+/m0/s1
SMIL C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 447.39
Formel vægt 447.1377
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.