Få mere at vide
p-Nitrophenyl 2-O-(Alpha-L-fucopyranosyl)-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30481221
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30481221 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30481221 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5035551MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66347-27-1
Molekylær formel C18 H25 N O12
Molekylvægt (g/mol) 447.39
IUPAC navn (2S,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol
SMIL C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl 2-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17-,18+/m0/s1
Formel vægt 447.1377