Få mere at vide
p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30474015
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474015 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5020001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide
CAS 3459-18-5
Molekylær formel C14 H18 N2 O8
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 342.301
Formel vægt 342.106