Få mere at vide
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30468631
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30468631 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30468631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50001025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14948-96-0
Molekylær formel C14H18N2O8
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym GalNAc1-ß-PNP, p-Nitrophenyl beta-D-N-Acetylgalactosaminide, p-Nitrophenyl-N-acetyl-beta-D-galactosaminide, p-Nitrophenyl-beta-N-acetylgalactosaminide
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamide;hydrate
SMIL O.CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O8.H2O/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22;/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18);1H2/t10-,11-,12+,13-,14-;/m1./s1
Formel vægt 360.1169