missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(2’,3’,4’,6’-tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosyl)-3,6-di-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-3,6-di-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 85193-88-0 |
| Molekylær formel | C32 H40 N2 O19 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside 3,6-Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C32H40N2O19/c1-14(35)33-25-28(47-18(5)39)26(23(12-44-15(2)36)51-31(25)50-22-10-8-21(9-11-22)34(42)43)53-32-30(49-20(7)41)29(48-19(6)40)27(46-17(4)38)24(52-32)13-45-16(3)37/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3,(H,33,35)/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,29+,30-,31-,32+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-acetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 756.662 |
| Formel vægt | 756.223 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?