missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30468789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468789 25 mg
30468788 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50209525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-a-D-glu
CAS 13089-23-1
Molekylær formel C20 H24 N2 O11
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O11/c1-10(23)21-17-19(31-13(4)26)18(30-12(3)25)16(9-29-11(2)24)33-20(17)32-15-7-5-14(6-8-15)22(27)28/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3,(H,21,23)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 468.41
Formel vægt 468.138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.