missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Nitrophenyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-a-D-glu |
| CAS | 13089-23-1 |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O11 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O11/c1-10(23)21-17-19(31-13(4)26)18(30-12(3)25)16(9-29-11(2)24)33-20(17)32-15-7-5-14(6-8-15)22(27)28/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3,(H,21,23)/t16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-diacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.41 |
| Formel vægt | 468.138 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?