missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Nitrophenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30481005
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481005 5 g
30466897 1 g
30477117 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481005 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5057405G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5987-78-0
Molekylær formel C20H23NO12
Molekylvægt (g/mol) 469.4
Synonym p-Nitrophenyl beta-D-Glucopyranoside 2,3,4,6-Tetraacetate
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-yl]methyl acetate
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Nitrophenyl-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H23NO12/c1-10(22)28-9-16-17(29-11(2)23)18(30-12(3)24)19(31-13(4)25)20(33-16)32-15-7-5-14(6-8-15)21(26)27/h5-8,16-20H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
Formel vægt 469.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.